1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-Ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-2-Acetoxy-5-((benzoyloxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, β-D-Ribofuranose 1-Acetate 2,3,5-Tribenzoate, 2,3,5-Tri-o-Benzoyl-1-o-Acetyl-β-D-Ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
170110100
170110250
ACRO170110100EA
4230
CZK
ACRO170110100
ACRO170110250
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 99%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS No.: 6974-32-9
Vzorec:
C₂₈H₂₄O₉ Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005357 CAS číslo: 6974-32-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine) |