O-Methyl-L-tyrosine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
169750010
169752500
ACRO169750010EA
3080
CZK
ACRO169750010
ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Bod tání: 259…261 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002604 CAS číslo: 6230-11-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl) |