Tisk…
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 3870 CZK
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Vzorec: C₂₁H₁₉O₂P
MW: 334.36 g/mol
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008455
CAS číslo: 2605-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide