Tisk…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 4200 CZK
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Vzorec: C₁₂H₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011664
CAS číslo: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %