Tisk…
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
169000050 169000250 169001000
ACRO169000050EA 934 CZK
ACRO169000050 ACRO169000250 ACRO169001000
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS No.: 1142-20-7
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002640
CAS číslo: 1142-20-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in MeOH) clear, colorless
Specific optical rotation -14° to -16° (24°C, 589 nm) (c=2, AcOH)