Tisk…
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
168100100 168100010
ACRO168100100EA 6770 CZK
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 82…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002783
CAS číslo: 1914-58-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %