Tisk…

2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: AI-4-88

167950050 167950100
ACRO167950050EA 2310 CZK
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole

Appearance: Yellow to brown Powder

Vzorec: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Bod tání: 220…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005586
CAS číslo: 1137-68-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR