N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
167240100
167240500
167242500
ACRO167240100EA
1010
CZK
ACRO167240100
ACRO167240500
ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ Bod varu: 95…98 °C (1 mmHg) Hustota: 1,135 g/cm³ Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006188 CAS číslo: 29976-53-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Density | (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l |
GC | ≥98.50 % |