Tisk…
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 5-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole
166850010 166850050 166850250
ACRO166850010EA 842 CZK
ACRO166850010 ACRO166850050 ACRO166850250
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Appearance: Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Vzorec: C₄H₄N₄
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005237
CAS číslo: 16617-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g