Tisk…
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
166190500 166192500
ACRO166190500EA 3640 CZK
ACRO166190500 ACRO166192500
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
CAS No.: 40064-34-4
Vzorec: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
Bod tání: 89…99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012776
CAS číslo: 40064-34-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 99 °C
Water 10.5 to 13 %
TLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)