2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050
166040250
ACRO166040050EA
1870
CZK
ACRO166040050
ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec:
C₇H₁₃ClO₂ MW: 164,629 g/mol Bod varu: 73…76 °C (7 mmHg) Hustota: 1,09 g/cm³ Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003217 CAS číslo: 5978-08-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)