Tisk…
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Formyl-N-ethylcarbazole
166030250 166031000 166035000
ACRO166030250EA 3760 CZK
ACRO166030250 ACRO166031000 ACRO166035000
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde
CAS No.: 7570-45-8
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
Bod tání: 85…91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004963
CAS číslo: 7570-45-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to ochre Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
HPLC ≥92 %