(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
165891000
165895000
165890025
ACRO165891000EA
1280
CZK
ACRO165891000
ACRO165895000
ACRO165890025
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 97% stabilised
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ MW: 142.15 Bod varu: 189 °C (760 mmHg) Bod tání: –41 °C Hustota: 1.07 g/cm³ Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005137 CAS číslo: 106-91-2 UN: 2922 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Stabilizer | 50 to 150 ppm MEHQ |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.025 % (in water) |