Tisk…
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
165390025 165395000
ACRO165390025EA 16220 CZK
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Bod varu: 120 °C (1mbar)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1.16 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005927
CAS číslo: 19438-60-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA