Tisk…
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 1140 CZK
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Vzorec: C₉H₉NO₇
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003244
CAS číslo: 92-55-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %