Tisk…
1-Acetyladamantane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
164740010 164740050 164740250
ACRO164740010EA 894 CZK
ACRO164740010 ACRO164740050 ACRO164740250
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Bod tání: 53…55 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074739
CAS číslo: 1660-04-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 55 °C
GC ≥98.5 %