Tisk…
Pregnenolone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
164420050 164420250 164421000
ACRO164420050EA 2420 CZK
ACRO164420050 ACRO164420250 ACRO164421000
Pregnenolone 99%
Pregnenolone
CAS No.: 145-13-1
Vzorec: C₂₁H₃₂O₂
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003628
CAS číslo: 145-13-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +27° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)