Tisk…
Quinidine, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (+)-Quinidine
163680250 163681000
ACRO163680250EA 6330 CZK
ACRO163680250 ACRO163681000
Quinidine, anhydrous 98%
Quinidine
CAS No.: 56-54-2
Vzorec: C20H24N2O2
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135581
CAS číslo: 56-54-2
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
Additional info Remainder dihydroquinidine
Titration with HClO4 ≥97.5 %