Tisk…
5-Acetoxymethylfurfural 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163400020 163400100
ACRO163400020EA 1560 CZK
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 52…56 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003233
CAS číslo: 10551-58-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %