Tisk…
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162400050 162400250
ACRO162400050EA 1250 CZK
ACRO162400050 ACRO162400250
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Appearance: White to light beige Granular powder
Vzorec: CH₇N₅
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012948
CAS číslo: 36062-19-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %