Tisk…
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
162300050 162300250 162301000
ACRO162300050EA 2630 CZK
ACRO162300050 ACRO162300250 ACRO162301000
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 52763-21-0
Vzorec: C₁₅H₂₀ClNO₃
MW: 297,78 g/mol
Bod tání: 160…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012792
CAS číslo: 52763-21-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %