Tisk…
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162010500 162012500 162010010
ACRO162010500EA 1460 CZK
ACRO162010500 ACRO162012500 ACRO162010010
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
CAS No.: 6276-54-6
Vzorec: C₃H₈ClN
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012913
CAS číslo: 6276-54-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98 % (Ionised Chloride)
Water ≤0.5 %