Tisk…
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
161970050 161970250 161971000
ACRO161970050EA 2290 CZK
ACRO161970050 ACRO161970250 ACRO161971000
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
CAS No.: 1075-06-5
Vzorec: C₈H₆O₂·H₂O
MW: 152,15 g/mol (134,12 anhy)
Bod varu: 142 °C (125 mmHg)
Bod tání: 71…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149499
CAS číslo: 1075-06-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %