Tisk…
Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161750010 161750250
ACRO161750010EA 1990 CZK
ACRO161750010 ACRO161750250
Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Scopolamine Hydrobromide Trihydrate
CAS No.: 6533-68-2
Vzorec: C₁₇H₂₁NO₄
Bod tání: 194…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150066
CAS číslo: 6533-68-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 13 % (K.F.)
Specific optical rotation -24° to -27° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (on anhydrous substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %