Tisk…
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160930250 160931000
ACRO160930250EA 3400 CZK
ACRO160930250 ACRO160931000
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 2533-69-9
Vzorec: C₃H₄Cl₃NO
Bod varu: 148…149 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001759
CAS číslo: 2533-69-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %