Tisk…
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160030250 160031000
ACRO160030250EA 1020 CZK
ACRO160030250 ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₂H₅BrO₃S
Bod tání: 282…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007530
CAS číslo: 4263-52-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 282 to 286 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Br) On dry substance
Loss on drying ≤0.5 %