Tisk…
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158900010 158900500 158902500
ACRO158900010EA 3720 CZK
ACRO158900010 ACRO158900500 ACRO158902500
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Boron trifluoridedimethanol complex
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: BF₃·2CH₃OH
Bod varu: 59 °C (4 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,222 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071635
CAS číslo: 2802-68-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Assay 50 to 53 wt% (BF3)
Density (20°C) 1.210 to 1.235 kg/l
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %