Tisk…
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
158830250 158831000
ACRO158830250EA 3490 CZK
ACRO158830250 ACRO158831000
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
3-Butenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 163 °C (760 mmHg)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002782
CAS číslo: 625-38-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %