Tisk…
2-Piperidineethanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 7950 CZK
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-Piperidineethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Bod varu: 234 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38…43 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005989
CAS číslo: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %