Tisk…
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 762 CZK
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Vzorec: C₁₈H₃₉O₇P
Bod varu: 215…228 °C (4 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009456
CAS číslo: 78-51-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure