Tisk…
Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
156280010 156280100
ACRO156280010EA 1530 CZK
ACRO156280010 ACRO156280100
Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Hexaketocyclohexane octahydrate
Appearance: Cream to brown Powder
Vzorec: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149074
CAS číslo: 7255-28-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 103 °C (Dec)
Titration excess NaOH ≥96.0 %