Tisk…
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
155200050 155200250
ACRO155200050EA 1200 CZK
ACRO155200050 ACRO155200250
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
Bod tání: 283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006023
CAS číslo: 23945-44-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %