2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
153840050
153840100
ACRO153840050EA
4750
CZK
ACRO153840050
ACRO153840100
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ Bod varu: 103 °C (,3 mmHg) Bod tání: 28 °C Hustota: 1,057 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008194 CAS číslo: 13472-00-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorlesss to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |