Tisk…
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Quinoline 1-oxide hydrate
153430050 153430250
ACRO153430050EA 1430 CZK
ACRO153430050 ACRO153430250
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Quinoline-N-oxide hydrate
CAS No.: 1613-37-2
Vzorec: C₉H₇NO·xH₂O
MW: 145.16 g/mol (anhy)
Bod tání: 48…53 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149472
CAS číslo: 198878-42-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water ≤22.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)