Tisk…
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 1640 CZK
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,117 g/mol
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008778
CAS číslo: 4652-27-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %