Tisk…
Acid red 27 85%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Amaranth, Sodium 3-hydroxy-4-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Bordeaux S, Food Red No. 2, Azo Rubine S, Wool Red 40 F, Naphthol Red
153030250 153031000 153035000
ACRO153030250EA 2170 CZK
ACRO153030250 ACRO153031000 ACRO153035000
Acid red 27 85%, pure
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3
Vzorec: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
MW: 604.46 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004076
CAS číslo: 915-67-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80 %
HPLC ≥97.5 %