Tisk…
Acid green 1, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
152930250 152931000 152935000
ACRO152930250EA 982 CZK
ACRO152930250 ACRO152931000 ACRO152935000
Acid green 1, pure
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1
Vzorec: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003886
CAS číslo: 19381-50-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies