Tisk…
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152480050 152480250
ACRO152480050EA 1520 CZK
ACRO152480050 ACRO152480250
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Vzorec: C₁₁H₁₅ClO
Bod varu: 135…136 °C (10 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074724
CAS číslo: 2094-72-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %