Tisk…
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
152120500 152120100
ACRO152120500EA 11140 CZK
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₉O₅P
MW: 250,231 g/mol
Bod varu: 133…135 °C (,4 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009192
CAS číslo: 10236-14-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %