(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
L-β-Phenyllactic acid, (S)-(-)-3-Phenyllactic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L(-)-3-Phenyllactic acid, (S)-(-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-(-)-3-Phenyllactic acid
150920010
150920050
150920250
ACRO150920010EA
1020
CZK
ACRO150920010
ACRO150920050
ACRO150920250
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS No.: 20312-36-1
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod tání: 121…125 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004244 CAS číslo: 20312-36-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
TLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -17° to -20° (24 °C, 589 nm) (c=1, methanol) |