Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
150690010
150690050
150690051
ACRO150690010EA
2780
CZK
ACRO150690010
ACRO150690050
ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec:
CH₄O₄S Bod tání: 200 °C Bod vzplanutí: 184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044664 CAS číslo: 870-72-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |