Tisk…
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 2490 CZK
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 67…70 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,018 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167568
CAS číslo: 5453-80-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %