Tisk…
Nicotinic acid N-oxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxiniacic Acid, 3-Carboxypyridine 1-oxide
147781000 147780050 147785000
ACRO147781000EA 3560 CZK
ACRO147781000 ACRO147780050 ACRO147785000
Nicotinic acid N-oxide 99%
Nicotinic acid N-oxide
CAS No.: 2398-81-4
Vzorec: C₆H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006201
CAS číslo: 2398-81-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)