Tisk…
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050 147630250
ACRO147630050EA 2530 CZK
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 125…128 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,895 g/cm³
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010245
CAS číslo: 1567-75-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %