1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
147580010
147580050
ACRO147580010EA
1220
CZK
ACRO147580010
ACRO147580050
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Appearance: Yellow to green Crystalline solid or needles
Vzorec:
C₂₀H₁₄O Bod tání: 129…133 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005931 CAS číslo: 5471-63-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 137 °C |
GC | ≥96.0 % |
pH | 3.6 to 4.0 (0.5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |