Tisk…
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
147480100 147480500
ACRO147480100EA 2310 CZK
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₉BrO
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004109
CAS číslo: 613-54-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %