Tisk…
Yohimbine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
141030050 141030250
ACRO141030050EA 5700 CZK
ACRO141030050 ACRO141030250
Yohimbine hydrochloride 99%
Yohimbine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012674
CAS číslo: 65-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +99° to +105° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %