Tisk…
L-Tyrosine methyl ester 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: H-Tyr-OMe
140650250 140650050
ACRO140650250EA 3760 CZK
ACRO140650250 ACRO140650050
L-Tyrosine methyl ester 98%
L-Tyrosine methyl ester
CAS No.: 1080-06-4
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002392
CAS číslo: 1080-06-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy
Specific optical rotation +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH)