Tisk…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium-p-toluenesulphinate hydrate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
139011000 139015000
ACRO139011000EA 1650 CZK
ACRO139011000 ACRO139015000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate
CAS No.: 207801-20-5
Vzorec: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
MW: 178.18 g/mol (anhy)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149640
CAS číslo: 207801-20-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)