Tisk…
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138230050 138231000 138232500
ACRO138230050EA 486 CZK
ACRO138230050 ACRO138231000 ACRO138232500
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide 96%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS No.: 1469-48-3
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 131…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005880
CAS číslo: 1469-48-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with NaOH ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure